3-巯基苯甲酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM2221-5GEA
1650
CNY
TCIAM2221-5G
3-巯基苯甲酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3-巯基苯甲酸
分子式:
C₇H₆O₂S 分子量: 154,1863 g/mol |
MDL编号:
MFCD00238636 CAS号: 4869-59-4 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |