4-巯基苯甲酸 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1294-5GEA 685 CNY
TCIAM1294-25G TCIAM1294-5G
4-巯基苯甲酸 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
4-巯基苯甲酸
分子式: C₇H₆O₂S
MDL编号: MFCD00016617
CAS号: 1074-36-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/66/28975166.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C