浮游菌采样仪,SAS Super ISO
供应商: VWR, part of Avantor
SAS Super
PBIB86280EA 56625 CNY
PBIB86280 PBIB90722 PBIB90721 PBIB86835
浮游菌采样仪,SAS Super ISO
采样器 空气采样器
SAS Super ISO 100和SAS Super ISO 180的不同之处在于空气流量不同。需要更具不同的应用选择不同的型号。两种型号都可以连续采样数分钟至数小时。数据存储在SAS设备中或者远程计算机中。
  • 设计避免了单向气流的紊流和测试空气的重新吸入
  • 便携式且易于放置,使用寿命长,可充电电池
  • 手册可通过U盘获取
SAS Super ISO源自国际空间站上使用的SAS仪器,是专门为制药和医院设计的。
Certifications: ISO 14698 和 USP 1116 Pharmacopoeia.
订购须知 如需完整的采样系统,请订购所需的采样器,电池充电器和合适的采样头。