水净化系统,Puranity TU
供应商: VWR, part of Avantor
VWRI171-1135EA 64029.42 CNY
VWRI171-1135 VWRI171-1134 VWRI171-1163
水净化系统,Puranity TU
Puranity TU 3、6和12系统,可利用自来水生产多达100升/天的I级超纯水,以及来自槽的II级水
  • 分配操作简单,且具有控制流量的可变速度
  • 显示屏可倾斜,便于实现最佳查看角度
  • 放置位置选择:可置于实验台上,也可安装在墙上
  • 无需系统减压便可轻松更换去离子柱
  • 易于维护
  • 大开口设计,便于有效地用手清洁
  • 灭菌通风过滤器/蓄水池溢流微生物污染防护
用于将饮用自来水转化为ASTM I级和II级超纯水。
通过带便于快速替换Aquastop快速接头的独立纯化柱实现水纯化过程。
- 模块1——结合预处理和反渗透膜
- 模块2——纯化柱含高质量超纯水树脂,实现一致的纯度和较长的纯化柱寿命
*I级水
Delivery information: 交付信息:Puranity TU 3、6和12系统包括一个反渗透/预处理柱、去离子柱包、0.2 μm终滤器、减压器、给水监控装置、紫外线灯泡(仅限用于UV系统)和超滤过滤器(仅限用于UF系统)3和6升/时系统还配备带通风过滤器的6 L内置槽。TU 12需配备外部槽。由于不同国家地区可能要求额外的预处理选项,在您决定购买前请联系您当地的VWR销售办公室说明您的要求。