水平电泳系统,kuroGEL Mini Plus 10
VWRI700-0034EA 0 CNY
VWRI700-0034
水平电泳系统,kuroGEL Mini Plus 10
kuroGEL Mini Plus 10水平款适用于日常制备和分析电泳操作。
  • 彩色加载条,便于加载时进行孔检测
  • 紧凑式槽设计能够减少覆盖凝胶所需的缓冲液量,提供了更大的电压梯度和跑胶时间控制
  • 紫外透视丙烯酸制胶托盘可以降低用户操作透射仪上的凝胶时接触危险性溴化乙锭的风险
  • 侧面操作,安全且便于在实验室内移动
凝胶槽随附可拆卸制胶托盘;2×1.0 mm厚,16样梳和彩色加载条。
kuroGEL Mini Plus 10 用梳
梳子采用彩色编码且高度可调节,能够为最大80试样通量提供完全的加载量和孔深控制。4个梳子间隔2.5 cm排列在托盘上,实现多样品的快速分离。
梳槽:4;梳子厚度:1.0、1.5或2.0 mm;梳子通量:8到20试样。
kuroGEL Mini Plus 10用附件
外部制胶选件:硅胶铸门插入制胶托盘各端的凹槽中,形成防漏密封;位于每个制胶托盘凹槽的硅胶密封衬垫在制胶装置的壁上形成防漏密封,同时可制作三块凝胶。
彩色加载条(选件)可视化凝胶加载。有三种不同的颜色可选,混合了诸如溴苯酚和二甲苯蓝等染料,便于观察样品。每个彩色条都有胶贴,便于粘贴在表面或移除。
胶勺(选件)适用于轻松安全地从染色槽或脱色槽将凝胶转移至透射仪或类似表面。
*兼容多道移液器