VWR®, 胖肚移液管,2个刻度标记,Class AS
供应商: Avantor
VWR®
VWRI612-4777EA 230.08 CNY
VWRI612-4777 VWRI612-4776 VWRI612-4779 VWRI612-4778 VWRI612-4784 VWRI612-4783 VWRI612-4775 VWRI612-4780 VWRI612-4782 VWRI612-4781
VWR®, 胖肚移液管,2个刻度标记,Class AS
移液管和移液器 球管
Borosilicate glass 9.1.
  • 准确校准(TD,Ex)
  • 高反差琥珀色染色环形刻度标线
Certifications: DIN EN ISO 648
订购须知 带批次日期信息
含批次证书