椅子,凳子,Economy Line,VWR
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRI132-0410EA 2062.25 CNY
VWRI132-0410 VWRI132-0499 VWRI132-0411 VWRI132-0500 VWRI132-0412
椅子,凳子,Economy Line,VWR
椅子
所有椅子和凳子都配有五爪支持座,其采用高强度型钢管件制成,特别结实耐用。平底设计能够防止绊倒的危险。
  • 符合解剖学设计的座椅和椅背
  • 可洗,易清洁,结实且耐用
  • 座椅高度可通过气杆调整
脚垫脚垫采用防水塑料制成,大表面设计能够提供高水平的稳定性。
脚轮带负荷传感刹车的双轮脚轮必须匹配地板类型。所有椅子都标配有硬地板用软脚轮。另提供软地板用硬脚轮选件。
启停技术:出于安全考虑,椅座高度超过650 mm时,则使用时将无法移动座椅。创新的启停脚轮功能使得该款椅子只有在人入座后方能移动。
除了最高的卫生要求和易清洁要求,实验室椅还需满足与日程实验室工作相关的其他要求:工作应用的灵活性及不能占太多空间。