pH测量用低流动池
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI662-0457EA 3675 CNY
VWRI662-0457
pH测量用低流动池
流动细胞
VWR低流动池适合用于FIA、HPLC和IEF等一系列仪器应用。其也可用于在台面化学系统的低流量条件下对pH进行持续监控。随附标准¹/₁₆'英尺或1.6 mm外径管用进口和出口配件。
  • 适用于低量洁净的扫流
  • 适用于VWR大面平头电极662-0456