氢氧化钠 5 mol/l (5 N) 在水溶液中
供应商: Hach
Danger
Synonyms: 苛性钠
HACH245032EA 0 CNY
HACH245032
氢氧化钠 5 mol/l (5 N) 在水溶液中
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 109 °C (1013 hPa)
密度: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,II