1-叔丁氧羰基-4-哌啶乙酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
1-Boc-4-哌啶乙酸
TCIAB3703-5GEA
0
CNY
TCIAB3703-5G
TCIAB3703-1G
1-叔丁氧羰基-4-哌啶乙酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1-叔丁氧羰基-4-哌啶乙酸
分子式:
C₁₂H₂₁NO₄ 分子量: 243,3000 g/mol |
MDL编号:
MFCD00800239 CAS号: 157688-46-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |