1,1′-双(二异丙基膦)二茂铁 98%
Warning
ACRO363875000EA 0 CNY
ACRO363875000 ACRO363870025
1,1′-双(二异丙基膦)二茂铁 98%
1,1′-双(二异丙基膦)二茂铁
分子式: C₂₂H₂₈FeP₂
分子量: 410,25 g/mol
溶点: 53…57 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD02684559
CAS号: 97239-80-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %