Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0742-1GEA 0 CNY
TCIAI0742-1G TCIAI0742-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (通过GC)
Imidazo[1,2-b]pyridazine
分子式: C₆H₅N₃
分子量: 119,12 g/mol
MDL编号: MFCD07782103
CAS号: 766-55-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/23/28972623.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %