三(2-呋喃基)膦 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT1643-1GEA
0
CNY
TCIAT1643-1G
TCIAT1643-5G
三(2-呋喃基)膦 ≥98.0% (通过GC)
三(2-呋喃基)膦
分子式:
C₁₂H₉O₃P 分子量: 232,17 g/mol 沸点: 136°C |
MDL编号:
MFCD00151857 CAS号: 5518-52-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |