3-[(三甲基硅基)乙炔基]吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT1963-1GEA 0 CNY
TCIAT1963-1G
3-[(三甲基硅基)乙炔基]吡啶 ≥98.0% (通过GC)
3-[(三甲基硅基)乙炔基]吡啶
分子式: C₁₀H₁₃NSi
分子量: 175,31 g/mol
闪点: 94°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD01863744
CAS号: 80673-00-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/15/28995915.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %