4-噁唑甲酸乙酯 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 噁唑-4-羧酸乙酯
TCIAO0289-5GEA 1400 CNY
TCIAO0289-5G TCIAO0289-1G
4-噁唑甲酸乙酯 ≥96.0% (通过GC)
4-噁唑甲酸乙酯
分子式: C₆H₇NO₃
沸点: 101°C
溶点: 48°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD04114940
CAS号: 23012-14-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %