Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0601-25GEA 0 CNY
TCIAI0601-25G TCIAI0601-5G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
分子式: C₉H₉IO₂
分子量: 276,07 g/mol
沸点: 106°C
MDL编号: MFCD02683863
CAS号: 5471-81-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/96/28972496.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C