二苯基三氟甲磺酸碘 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 二苯基碘三氟甲烷磺酸盐
TCIAD2253-5GEA 0 CNY
TCIAD2253-5G TCIAD2253-1G TCIAD2253-25G
二苯基三氟甲磺酸碘 ≥98.0% (通过滴定分析)
二苯基三氟甲磺酸碘
分子式: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
分子量: 430,19 g/mol
MDL编号: MFCD00191356
CAS号: 66003-76-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/72/28979172.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 183.0 deg-C