4-异喹啉硼酸频哪醇酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)异喹啉
TCIAI0739-5GEA 0 CNY
TCIAI0739-5G TCIAI0739-1G
4-异喹啉硼酸频哪醇酯 ≥98.0% (通过GC)
4-异喹啉硼酸频哪醇酯
分子式: C₁₅H₁₈BNO₂
分子量: 255,1199 g/mol
MDL编号: MFCD05663891
CAS号: 685103-98-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/14/28972614.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C