2-甲基-3-硝基苯乙酸 ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1817-5GEA 175 CNY
TCIAM1817-5G
2-甲基-3-硝基苯乙酸 ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
2-甲基-3-硝基苯乙酸
分子式: C₉H₉NO₄
分子量: 195,17
MDL编号: MFCD07782132
CAS号: 23876-15-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/07/28976207.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C