5,6,7,8-四氢喹喔啉 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
四氢喹喔啉
, 环己烷并吡嗪
TCIAT1403-25GEA
0
CNY
TCIAT1403-25G
TCIAT1403-5G
5,6,7,8-四氢喹喔啉 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5,6,7,8-四氢喹喔啉
分子式:
C₈H₁₀N₂ 分子量: 134,18 g/mol 闪点: 90°C |
MDL编号:
MFCD00038078 CAS号: 34413-35-9 EINECS: 252-002-8 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |