Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1929-25GEA 2000 CNY
TCIAM1929-25G TCIAM1929-5G
Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-3,5-dibromobenzoate
分子式: C₈H₆Br₂O₂
分子量: 293,94
MDL编号: MFCD00082648
CAS号: 51329-15-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/70/28987870.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C