2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAF0571-25GEA 0 CNY
TCIAF0571-25G TCIAF0571-5G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
分子式: C₇H₅FO₃
分子量: 156,1112 g/mol
MDL编号: MFCD01310985
CAS号: 65145-13-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/33/28969133.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %