5-甲基苯并噁唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1688-25GEA 1275 CNY
TCIAM1688-25G TCIAM1688-5G
5-甲基苯并噁唑 ≥98.0% (通过GC)
5-甲基苯并噁唑
分子式: C₈H₇NO
分子量: 133,15 g/mol
沸点: 96°C
MDL编号: MFCD00216938
CAS号: 10531-78-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/92/28975992.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C