5-(4-甲基苯基)-1H-四唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT2486-5GEA
0
CNY
TCIAT2486-5G
TCIAT2486-25G
5-(4-甲基苯基)-1H-四唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
5-(4-甲基苯基)-1H-四唑
分子式:
C₈H₈N₄ 分子量: 160,18 g/mol 溶点: 248°C |
MDL编号:
MFCD01318164 CAS号: 24994-04-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |