3-Aminopropionitrile ≥98.0% (通过GC,滴定分析) stabilised
供应商: TCI EUROPE
Danger
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
TCIAA0408-25MLEA 0 CNY
TCIAA0408-25ML
3-Aminopropionitrile ≥98.0% (通过GC,滴定分析) stabilised
3-Aminopropionitrile
分子式: C₃H₆N₂
分子量: 70,10 g/mol
沸点: 185°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00014820
CAS号: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
UN号: 2922
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/43/28927843.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %