2-(Tribromomethyl)quinoline ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT1453-5GEA 410 CNY
TCIAT1453-5G
2-(Tribromomethyl)quinoline ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-(Tribromomethyl)quinoline
分子式: C₁₀H₆Br₃N
MDL编号: MFCD00006755
CAS号: 613-53-6
EINECS: 210-347-1
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/72/28995472.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C