3,3,3-三氟丙酮酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT1434-5GEA 435 CNY
TCIAT1434-5G TCIAT1434-25G
3,3,3-三氟丙酮酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
3,3,3-三氟丙酮酸乙酯
分子式: C₅H₅F₃O₃
分子量: 170,09
闪点: 31°C
MDL编号: MFCD00114935
CAS号: 13081-18-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/53/28995453.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %