三氟棕榈酸甲酯 97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO379710050EA 0 CNY
ACRO379710050
三氟棕榈酸甲酯 97%
三氟棕榈酸甲酯
分子式: C₄H₃F₃O₃
分子量: 156,06 g/mol
闪点: 26 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00114936
CAS号: 13089-11-7
UN号: 2924
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %