Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1437-5GEA 680 CNY
TCIAM1437-5G
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate
分子式: C₉H₉NO₅
分子量: 211,18
MDL编号: MFCD00673023
CAS号: 34841-11-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/03/28975603.jpg
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 103.0 deg-C