1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3058-5GEA 595 CNY
TCIAB3058-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (通过GC)
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
分子式: C₆H₂BrF₂I
分子量: 318,8854 g/mol
MDL编号: MFCD01861126
CAS号: 160976-02-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/01/28934501.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C