5-溴-2-甲基苯甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3050-25GEA
760
CNY
TCIAB3050-25G
TCIAB3050-5G
5-溴-2-甲基苯甲酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-溴-2-甲基苯甲酸
分子式:
C₈H₇BrO₂ 分子量: 215,05 |
MDL编号:
MFCD00267350 CAS号: 79669-49-1 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |