Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM2181-5GEA
0
CNY
TCIAM2181-5G
TCIAM2181-25G
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
分子式:
C₉H₉BrO₂ 分子量: 229,07 g/mol 沸点: 130°C 闪点: 115°C |
MDL编号:
MFCD00144769 CAS号: 104901-43-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |