2-氨基异烟酸甲酯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM2172-1GEA
315
CNY
TCIAM2172-1G
TCIAM2172-5G
2-氨基异烟酸甲酯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-氨基异烟酸甲酯
分子式:
C₇H₈N₂O₂ 分子量: 152,15 |
MDL编号:
MFCD04039316 CAS号: 6937-03-7 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 145.0 to 149.0 deg-C |