3-Undecylthiophene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAU0056-5GEA 0 CNY
TCIAU0056-5G TCIAU0056-1G
3-Undecylthiophene ≥98.0% (通过GC)
3-Undecylthiophene
分子式: C₁₅H₂₆S
分子量: 238,4300 g/mol
沸点: 166°C
MDL编号: MFCD00130144
CAS号: 129607-86-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/17/28997217.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %