4-氨基-3-溴苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM2084-1GEA 255 CNY
TCIAM2084-1G TCIAM2084-5G
4-氨基-3-溴苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
4-氨基-3-溴苯甲酸甲酯
分子式: C₈H₈BrNO₂
分子量: 230,06
MDL编号: MFCD01861385
CAS号: 106896-49-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/41/28988041.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C