硫代硫酸钠 0.1 mol/l (0.1 N) 在水溶液中
供应商: Hach
HACH2700832EA 0 CNY
HACH2700832
硫代硫酸钠 0.1 mol/l (0.1 N) 在水溶液中
硫代硫酸钠
分子式: Na₂S₂O₃
分子量: 158,11 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003499
CAS号: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5