氢氧化钠 0.25 mol/l (0.25 N) 在水溶液中
供应商: Hach
Warning
Synonyms: 苛性钠
HACH1476353EA 0 CNY
HACH1476353
氢氧化钠 0.25 mol/l (0.25 N) 在水溶液中
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: ∼105 °C (1013 hPa)
密度: 1,02 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,III