3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC1510-5GEA
0
CNY
TCIAC1510-5G
TCIAC1510-1G
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (通过GC)
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
分子式:
C₈H₇NO 分子量: 133,15 g/mol 沸点: 165°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD01321087 CAS号: 874-97-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |