(1R,3S)-(+)-樟脑酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: (+)-樟脑酸(1R,3S)-1,2,2-三甲基-1,3-环戊烷二羧酸
TCIAC0012-25GEA 360 CNY
TCIAC0012-100G TCIAC0012-25G
(1R,3S)-(+)-樟脑酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(1R,3S)-(+)-樟脑酸
分子式: C₁₀H₁₆O₄
分子量: 200,23
MDL编号: MFCD00001375
CAS号: 124-83-4
EINECS: 204-715-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/20/28937120.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 188.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +49.0 deg (C=5, EtOH)