(+)-2,3-O-异丙烯基-2,3-二羟基-1,4-双(二苯基膦)丁烷 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
Warning
Synonyms: (4S-反式)-[(2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4,5-二基)双(亚甲基)]双(二苯基膦)(+)-1,4-双(二苯基膦)-1,4-二脱氧-2,3-O-异亚丙基-D-苏糖醇(+)-DIOP(4S,5S)-4,5-双(二苯基膦甲基)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环(S,S)-DIOP
TCIAB1112-1GEA 0 CNY
TCIAB1112-1G
(+)-2,3-O-异丙烯基-2,3-二羟基-1,4-双(二苯基膦)丁烷 ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
(+)-2,3-O-异丙烯基-2,3-二羟基-1,4-双(二苯基膦)丁烷
分子式: C₃₁H₃₂O₂P₂
分子量: 498,532 g/mol
MDL编号: MFCD00009760
CAS号: 37002-48-5
EINECS: 253-307-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C