2-Bromoindene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3163-25GEA 1575 CNY
TCIAB3163-25G TCIAB3163-5G
2-Bromoindene ≥98.0% (通过GC)
2-Bromoindene
分子式: C₉H₇Br
分子量: 195,06
沸点: 127°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD06797863
CAS号: 10485-09-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/94/28934594.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 36.0 to 40.0 deg-C