Methyl quinoline-6-carboxylate ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1687-5GEA 0 CNY
TCIAM1687-5G TCIAM1687-25G
Methyl quinoline-6-carboxylate ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
Methyl quinoline-6-carboxylate
分子式: C₁₁H₉NO₂
分子量: 187,2000 g/mol
MDL编号: MFCD00956766
CAS号: 38896-30-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/90/28975990.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C