R-联萘酚磷酸酯 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: (R)-(-)-1,1′-联萘-2,2′-二基磷酸氢酯(R)-4-羟基二萘并[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]二噁磷杂庚英-4-氧化物
TCIAB1143-5GEA 1225 CNY
TCIAB1143-5G TCIAB1143-100MG TCIAB1143-1G
R-联萘酚磷酸酯 ≥98.0% (通过滴定分析)
R-联萘酚磷酸酯
分子式: C₂₀H₁₃O₄P
分子量: 348,289 g/mol
MDL编号: MFCD00010045
CAS号: 39648-67-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/87/28932987.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -590.0 to -610.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency