3-甲基-2-吡啶醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 3-甲基吡啶-2-甲醛
TCIAM1470-1GEA 0 CNY
TCIAM1470-1G
3-甲基-2-吡啶醛 ≥98.0% (通过GC)
3-甲基-2-吡啶醛
分子式: C₇H₇NO
分子量: 121,14 g/mol
沸点: 84°C
溶点: 8°C
闪点: 73°C
MDL编号: MFCD02181144
CAS号: 55589-47-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/95/28975695.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %