4-(4-Cyanophenyl)morpholine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2008-5GEA 0 CNY
TCIAC2008-5G
4-(4-Cyanophenyl)morpholine ≥98.0% (通过GC)
4-(4-Cyanophenyl)morpholine
分子式: C₁₁H₁₂N₂O
分子量: 188,23 g/mol
MDL编号: MFCD00100115
CAS号: 10282-31-2
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/28939077.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C