2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT2575-25GEA 0 CNY
TCIAT2575-25G
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (通过GC)
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
分子式: C₆H₁₂O₂
分子量: 116,16 g/mol
沸点: 98°C
闪点: 32°C
MDL编号: MFCD00090841
CAS号: 1193-11-9
EINECS: 214-766-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/89/28996289.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %