10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAC1532-5MLEA 0 CNY
TCIAC1532-5ML
10-Chloro-3-decyne ≥97.0% (通过GC)
10-Chloro-3-decyne
分子式: C₁₀H₁₇Cl
分子量: 172,70 g/mol
沸点: 122°C
MDL编号: MFCD01321154
CAS号: 18295-64-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/52/28938752.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %