2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1932-5GEA 0 CNY
TCIAA1932-5G TCIAA1932-1G
2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine
分子式: C₆H₆Cl₂N₂
分子量: 177,0300 g/mol
MDL编号: MFCD00129031
CAS号: 31430-47-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/39/28930039.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C