3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO360740010EA 0 CNY
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
分子式: C₆H₇ClN₂
分子量: 142,5900 g/mol
溶点: 74…80 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD03095213
CAS号: 39745-40-9
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %