3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO360990010EA 0 CNY
ACRO360990050 ACRO360990010
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
分子式: C₆H₇ClN₂
分子量: 142,59 g/mol
溶点: 69…73 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD03427661
CAS号: 66909-38-4
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %